Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 176,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 576,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Br(CH2)3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.00
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-236-6
Beilstein/REAXYS Number:
956577
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
176,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
density
1.489 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, nitrile
SMILES string
BrCCCC#N
InChI
1S/C4H6BrN/c5-3-1-2-4-6/h1-3H2
InChI key
CQPGDDAKTTWVDD-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
217.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
103 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?