Przejdź do
B8908
α-Benzoin oxime
98%
Synonim(y):
alpha-Benzoin oxime, Cuprone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
309,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH(OH)C(=NOH)C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.26
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-127-2
Beilstein/REAXYS Number:
1912794
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
309,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
powder
mp
153-155 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl, oxime, phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O\N=C(\C(O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2/c16-14(12-9-5-2-6-10-12)13(15-17)11-7-3-1-4-8-11/h1-10,14,16-17H/b15-13+
InChI key
WAKHLWOJMHVUJC-FYWRMAATSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B75859554065365270
description
98%
description
98%
description
97%
description
97%
assay
98%
assay
98%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
153-155 °C (lit.)
mp
82-83 °C (lit.)
mp
-
mp
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
form
powder
form
powder
form
-
form
liquid
functional group
hydroxyl, phenyl, amine, oxime
functional group
bromo, phenyl
functional group
ester, phenyl, bromo
functional group
bromo, ester, phenyl
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)