Przejdź do
BAF651000000
SP Bel-Art® Bezprzewodowy homogenizator Proculture do systemu homogenizatorów Micro-Tube
includes cordless motor, 2 AA batteries and pestle adapter
Synonim(y):
651000000, F65100-0000, Homogenizer, grinding tool, hand held Homogenizer, hand held grinding tool
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41101504
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F65100-0000
technique(s)
cell culture: suitable
battery power
2 AA
General description
Ręczny, bezprzewodowy homogenizator wyposażony jest w prostą wymianę tłuczków typu wciśnij/wyciągnij i jest idealny do dokładnego i szybszego przetwarzania od jednej do wielu próbek. Dopasowane końcówki tłuczków i mikroprobówki mogą być używane zarówno z homogenizatorem, jak i podczas obróbki ręcznej.
Features and Benefits
  • Homogenizacja próbek bezpośrednio w pojemniku do ich przechowywania
  • Uzyskiwanie dokładnych mieszanin dzięki ścisłej tolerancji między tłuczkiem a mikrotubą
  • Ochrona próbek - probówki i tłuczki są wykonane z pierwotnego polipropylenu
Legal Information
Bel-Art is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)