Przejdź do
BASMF2014
Gold Electrode (Au) for Voltammetry
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2150,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352300
2150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99.95%
diam.
1.6 mm , 1.651mm - 1.626mm
Legal Information
Product of Bioanalytical Systems, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BASMF2012BASMW1085935077
description
-
description
-
description
-
description
5-15 mL
assay
99.95%
assay
-
assay
-
assay
-
diam.
1.6 mm , 1.651mm - 1.626mm
diam.
3.0 mm
diam.
-
diam.
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)