Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 838,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.73
UNSPSC Code:
41103811
eCl@ss:
32039090
Manufacturer/tradename:
Benchmark Scientific BR5000-STACK
838,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
Benchmark Scientific BR5000-STACK
compatibility
BMSB3D5000, BMSB3D5000E, BMSB3D5000EUK
General description
Opcjonalna platforma do układania w stosy z płaską matą z prześwitem roboczym 3,5 cala i maksymalnym prześwitem 4,5 cala.
Legal Information
Everlast is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description AC/DC input 230 V AC, Schuko plug | description AC/DC input 230 V AC, UK plug | description pkg of 1 ea |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific BR5000-STACK | manufacturer/tradename Benchmark Scientific BR5000-E | manufacturer/tradename Benchmark Scientific BR5000-E-UK | manufacturer/tradename Benchmark Scientific BR1000-STACK |
| compatibility BMSB3D5000, BMSB3D5000E, BMSB3D5000EUK | compatibility - | compatibility - | compatibility - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?