Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 53 200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
53 200,00 zł
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H2012-E
parameter
temp. range at Ambient -15 to 60 °C, 30-300 rpm speed
W × L × H
45 cm (45 cm) × 40 cm , Internal Dimensions
plate W × L
45 cm × 45 cm
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description AC/DC input 230 V, EuroPlug | description AC/DC input 115 V | description AC/DC input 230 V, UK plug | description AC/DC input 230 V AC, Schuko plug |
| parameter temp. range at Ambient -15 to 60 °C, 30-300 rpm speed | parameter temp. range at Ambient -15 to 60 °C, 30-300 rpm speed | parameter 30-300 rpm speed, temp. range at Ambient -15 to 60 °C | parameter 4-65 °C temperature, 30-300 rpm speed |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific H2012-E | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H2012 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H2012-E-UK | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1001-M-E |
| W × L × H 45 cm (45 cm) × 40 cm , Internal Dimensions | W × L × H 45 cm × 45 cm × 40 cm, Internal dimensions | W × L × H 45 cm × 45 cm × 40 cm, Internal dimensions | W × L × H 11 in. (28 cm) × 16.2 in. (41 cm) × 13 in. (33 cm) |
| plate W × L 45 cm × 45 cm | plate W × L 45 cm × 45 cm | plate W × L 45 cm × 45 cm | plate W × L - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benchmark Incu-Shaker™ 10LR Refrigerated Shaking Incubator with nonslip rubber mat
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?