Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
12 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1330,00 zł
material
PC membrane
description
cellGrade™ plus
sterility
sterile
packaging
pack of 12 ea (strips of 4 inserts, individually wrapped)
manufacturer/tradename
BRAND 782840
size
6 well
pore size
3 μm
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description PC membrane, pore size 3 μm | description PC membrane, pore size 1 μm | description PET membrane, pore size 0.4 μm | description PET membrane, pore size 8 μm |
| manufacturer/tradename BRAND 782840 | manufacturer/tradename BRAND 782820 | manufacturer/tradename BRAND 782810 | manufacturer/tradename BRAND 782870 |
| pore size 3 μm | pore size 1 μm | pore size 0.4 μm | pore size 8 μm |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| material PC membrane | material PC membrane | material PET membrane | material PET membrane |
| size 6 well | size 6 well | size 6 well | size 6 well |
| packaging pack of 12 ea (strips of 4 inserts, individually wrapped) | packaging pack of 12 ea (strips of 4 inserts, individually wrapped) | packaging pack of 12 ea (strips of 4 inserts, individually wrapped) | packaging pack of 12 ea (strips of 4 inserts, individually wrapped) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® insert strips for 24 x 6-well BRANDplates®
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?