Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Capacity:
1,000 mL
Produkt CLS33601LFO nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócjoint
joint stopper27
manufacturer/tradename
Corning 3360-1LFO
capacity
1,000 mL
General description
A general purpose batch distillation assembly with the facility or addition via the Pyrex stoppered neck. Ideally suited for the batch production of high purity distilled water. The flask has a flat bottom with a side delivery tube, terminating in a joint. Condenser tubulations are 10mm O.D.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrex® general purpose distilling apparatus, Pyrex stopper, ST joint
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?