Przejdź do
D132004
3,5-Dimethoxybenzoic acid
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
357,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-473-8
Beilstein/REAXYS Number:
511834
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
97%
Form:
powder
357,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
178-180 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
COc1cc(OC)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-7-3-6(9(10)11)4-8(5-7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
InChI key
IWPZKOJSYQZABD-UHFFFAOYSA-N
Application
3,5-Dimethoxybenzoic acid (3,5-DmeoxBA) can be used as a reactant for the synthesis of:
  • 5,7-Dimethoxy-3,4-diphenylisocoumarin by coupling with diphenylacetylene.
  • Biotin dimedone, a reagent used in the study of protein sulfenation.
It can also be used as a ligand to synthesize lanthanide complexes [Ln(3,5-DmeoxBA)3(phen)]2; where phen is 1,10-phenanthroline.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)