Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-576-7
Beilstein/REAXYS Number:
907267
MDL number:
assay
98%
form
crystals
mp
163-165 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1C)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-3-4-8(9(10)11)5-7(6)2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
InChI key
OPVAJFQBSDUNQA-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?