Przejdź do
D308
Decahydro-2-naphthol
97%
Synonim(y):
2-Decalol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H17OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-545-3
Beilstein/REAXYS Number:
773927
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
>1 (vs air)
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.5 (lit.)
bp
109 °C/14 mmHg (lit.)
density
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OC1CCC2CCCCC2C1
InChI
1S/C10H18O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h8-11H,1-7H2
InChI key
UPMAOXLCTXPPAG-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Can you please provide any information on stereochemistry of this chemical? Is it cis- or trans isomer? We have bought it but no details on this topic was provided in the specification sheet.
    1 answer
    1. Unfortunately, the stereochemistry is not determined for this product.