Przejdź do
D76404
2,5-Dichloro-p-xylene
97%
Synonim(y):
1,4-Dichloro-2,5-dimethylbenzene, 2,5-Dichloro-1,4-dimethylbenzene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
214-387-0
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
assay
97%
form
solid
bp
222 °C (lit.)
mp
69-70 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(Cl)c(C)cc1Cl
InChI
1S/C8H8Cl2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,1-2H3
InChI key
UTGSRNVBAFCOEU-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)