Przejdź do
D85403
Diethyl acetylsuccinate
95%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5O2CCH2CH(COCH3)CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
214-223-8
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
95%
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
bp
180-183 °C/50 mmHg (lit.)
density
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CC(C(C)=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O5/c1-4-14-9(12)6-8(7(3)11)10(13)15-5-2/h8H,4-6H2,1-3H3
InChI key
DVSDDICSXBCMQJ-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)