D96006
Synonim(y):
Diethyl pentanedioate, Ethyl glutarate
Właściwości
100
≥99%
liquid
n20/D 1.423 (lit.)
237 °C (lit.)
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
CCOC(=O)CCCC(=O)OCC
1S/C9H16O4/c1-3-12-8(10)6-5-7-9(11)13-4-2/h3-7H2,1-2H3
OUWSNHWQZPEFEX-UHFFFAOYSA-N
Opis
10 - Combustible liquids
WGK 3
204.0 °F - closed cup
95.56 °C - closed cup
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane kategorie
Organic Building Blocks