Przejdź do
E20004
Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
95%
Synonim(y):
Ethyl cyclohexanone-2-carboxylate, 2-(Ethoxycarbonyl)cyclohexanone, Ethyl-2-oxocyclohexancarboxylat
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
441,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
1326,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(O=)C6H9CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-731-5
Beilstein/REAXYS Number:
608356
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
441,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
bp
106 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, ketone
SMILES string
CCOC(=O)C1CCCCC1=O
InChI
1S/C9H14O3/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
FGSGHBPKHFDJOP-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)