Przejdź do
E2269
Sodium 1,2-ethanedisulfonate
≥98%
Synonim(y):
1,2-Ethanedisulfonic acid disodium salt, Disodium 1,2-ethanedisulfonate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaO3SCH2CH2SO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-198-0
Beilstein/REAXYS Number:
3920126
MDL number:
Assay:
≥98%
assay
≥98%
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O6S2.2Na/c3-9(4,5)1-2-10(6,7)8;;/h1-2H2,(H,3,4,5)(H,6,7,8);;/q;2*+1/p-2
InChI key
BJTHMUJCKBTCFR-UHFFFAOYSA-L
Application
Compound for preparation of "edisylate" salts
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)