Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 110,00 zł 82,50 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 256,00 zł 192,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5OCH=C(CN)COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-299-5
Beilstein/REAXYS Number:
878814
MDL number:
eCl@ss:
32040117
Assay:
98%
82,50 zł
Cena katalogowa110,00 złZaoszczędź 25%Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
bp
190-191 °C/30 mmHg (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
functional group
ester, ether, nitrile
SMILES string
CCO\C=C(/C#N)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H11NO3/c1-3-11-6-7(5-9)8(10)12-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3/b7-6+
InChI key
KTMGNAIGXYODKQ-VOTSOKGWSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
266.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
130 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?