Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 327,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 791,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5NHCONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-898-8
Beilstein/REAXYS Number:
1740512
MDL number:
Assay:
97%
327,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
mp
87-90 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCNC(N)=O
InChI
1S/C3H8N2O/c1-2-5-3(4)6/h2H2,1H3,(H3,4,5,6)
InChI key
RYECOJGRJDOGPP-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 99% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 99% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 87-90 °C (lit.) | mp - | mp 95-98 °C (lit.) | mp 145-147 °C (lit.) |
| functional group amine | functional group amine | functional group amine | functional group amine |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
200.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93.4 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?