Przejdź do
GF08954792
Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
rod, 200mm x 20mm diameter, annealed
Synonim(y):
NI137936
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2750,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
11101712
2750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
rod
composition
Ni53Fe19Cr19(Nb+Mo+Ti)9
reaction suitability
core: chromium, core: iron, core: molybdenum, core: nickel, core: niobium, core: titanium
manufacturer/tradename
Goodfellow 089-547-92
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Legal Information
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF30329995GF59974778GF51062879
description
rod, 200mm x 20mm diameter, annealed
description
rod, 100mm x 20mm diameter, annealed
description
rod, 200mm x 16mm diameter, annealed
description
rod, 500mm x 6.35mm diameter, annealed
form
rod
form
rod
form
rod
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 089-547-92
manufacturer/tradename
Goodfellow 303-299-95
manufacturer/tradename
Goodfellow 599-747-78
manufacturer/tradename
Goodfellow 510-628-79
composition
Ni53Fe19Cr19(Nb+Mo+Ti)9
composition
Ni53Fe19Cr19(Nb+Mo+Ti)9
composition
Ni53Fe19Cr19(Nb+Mo+Ti)9
composition
Ni53Fe19Cr19(Nb+Mo+Ti)9
reaction suitability
core: niobium, core: chromium, core: nickel
reaction suitability
core: nickel, core: molybdenum, core: chromium, core: iron, core: titanium, core: niobium
reaction suitability
core: titanium, core: nickel, core: iron, core: molybdenum, core: niobium, core: chromium
reaction suitability
core: titanium, core: nickel, core: iron, core: chromium, core: molybdenum, core: niobium
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)