Przejdź do
GF09831720
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 8mm disks, 0.076mm thickness, as rolled
Synonim(y):
CU050245
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4450,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
11101711
4450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
foil (disks - as rolled)
composition
Cu94Sn6
reaction suitability
core: copper, core: tin
manufacturer/tradename
Goodfellow 098-317-20
size × thickness
8 mm × 0.076 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF28006477GF00388773GF20709042
description
foil, 8mm disks, 0.076mm thickness, as rolled
description
foil, 15mm disks, 0.02mm thickness, as rolled
description
foil, 15mm disks, 0.005mm thickness, as rolled
description
foil, 15mm disks, 0.076mm thickness, as rolled
form
foil (disks - as rolled)
form
foil (disks - as rolled)
form
foil (disks - as rolled)
form
foil (disks - as rolled)
manufacturer/tradename
Goodfellow 098-317-20
manufacturer/tradename
Goodfellow 280-064-77
manufacturer/tradename
Goodfellow 003-887-73
manufacturer/tradename
Goodfellow 207-090-42
reaction suitability
core: tin, core: copper
reaction suitability
core: tin, core: copper
reaction suitability
core: tin, core: copper
reaction suitability
core: tin, core: copper
composition
Cu94Sn6
composition
Cu94Sn6
composition
Cu94Sn6
composition
Cu94Sn6
size × thickness
8 mm × 0.076 mm
size × thickness
15 mm × 0.02 mm
size × thickness
15 mm × 0.005 mm
size × thickness
15 mm × 0.076 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)