Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1660,00 zł
form
wire
composition
Ni53Fe19Cr19(Nb+Mo+Ti)9
reaction suitability
core: chromium, core: iron, core: molybdenum, core: nickel, core: niobium, core: titanium
manufacturer/tradename
Goodfellow 113-682-78
L × diam.
5 m × 1.2 mm
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 5m wire, 1.2mm diameter, annealed | description 10m wire, 1.2mm diameter, annealed | description 20m wire, 1.2mm diameter, annealed | description 10m wire, 0.5mm diameter, annealed |
| form wire | form wire | form wire | form wire |
| manufacturer/tradename Goodfellow 113-682-78 | manufacturer/tradename Goodfellow 579-477-87 | manufacturer/tradename Goodfellow 518-291-62 | manufacturer/tradename Goodfellow 111-189-12 |
| composition Ni53Fe19Cr19(Nb+Mo+Ti)9 | composition Ni53Fe19Cr19(Nb+Mo+Ti)9 | composition Ni53Fe19Cr19(Nb+Mo+Ti)9 | composition Ni53Fe19Cr19(Nb+Mo+Ti)9 |
| L × diam. 5 m × 1.2 mm | L × diam. 10 m × 1.2 mm | L × diam. 20 m × 1.2 mm | L × diam. 10 m × 0.5 mm |
| reaction suitability core: niobium, core: nickel, core: iron | reaction suitability core: chromium, core: niobium, core: iron, core: nickel, core: titanium, core: molybdenum | reaction suitability core: iron, core: molybdenum, core: titanium, core: nickel, core: niobium, core: chromium | reaction suitability core: chromium, core: iron, core: titanium, core: nickel, core: niobium, core: molybdenum |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?