Przejdź do
GF12463545
Molybdenum
foil, 50mm disks, thickness 0.0125mm, 99.9%
Synonim(y):
Molybdenum, MO000205
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Mo
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.94
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141727
MDL number:
11 210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99.90%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 124-635-45
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
diam. × thickness
50 mm × 0.0125 mm
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF25048188GF53286655GF11286345
Molybdenum foil, 50mm disks, thickness 0.0125mm, 99.9%
GF12463545
Molybdenum
Molybdenum rod, 100mm, diameter 8.0mm, centerless ground, 99.9%
GF25048188
Molybdenum
Molybdenum foil, 100x100mm, thickness 0.125mm, annealed, 99.9%
GF53286655
Molybdenum
Molybdenum foil, 300x300mm, thickness 0.25mm, annealed, 99.9%
GF11286345
Molybdenum
description
foil, 50mm disks, thickness 0.0125mm, 99.9%
description
rod, 100mm, diameter 8.0mm, centerless ground, 99.9%
description
foil, 100x100mm, thickness 0.125mm, annealed, 99.9%
description
foil, 300x300mm, thickness 0.25mm, annealed, 99.9%
assay
99.90%
assay
99.90%
assay
99.9%
assay
99.9%
form
foil
form
rod
form
foil
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 124-635-45
manufacturer/tradename
Goodfellow 250-481-88
manufacturer/tradename
Goodfellow 532-866-55
manufacturer/tradename
Goodfellow 112-863-45
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
4612 °C (lit.)
bp
4612 °C (lit.)
bp
4612 °C (lit.)
bp
4612 °C (lit.)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)