Przejdź do
GF13036070
Silicon nitride
powder, max. particle size 0.02 micron, weight 200 g, purity 99%
Synonim(y):
SI536015
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4440,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352103
4440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 130-360-70
weight
200 g
max. part. size
0.02 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF85568800GF44799935GF99991300
description
powder, max. particle size 0.02 micron, weight 200 g, purity 99%
description
powder, 0.02 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
description
powder, max. particle size 10 micron, weight 100 g, condition alpha si3n4 (85% minimum)
description
powder, weight 200 g, 10 max. part. size (micron), condition alpha si3n4 (85% minimum)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
99%
assay
99%
assay
≥85%
assay
≥85%
manufacturer/tradename
Goodfellow 130-360-70
manufacturer/tradename
Goodfellow 855-688-00
manufacturer/tradename
Goodfellow 447-999-35
manufacturer/tradename
Goodfellow 999-913-00
weight
200 g
weight
100 g
weight
100 g
weight
200 g
max. part. size
0.02 μm
max. part. size
0.02 (micron)
max. part. size
10 μm
max. part. size
10 (micron)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicon nitride
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)