Przejdź do
GF35196330
Palladium
tube, 100mm, outside diameter 2.0mm, inside diameter 1.6mm, wall thickness 0.2mm, as drawn, 99.95%
Synonim(y):
Palladium, PD007150
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.42
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141733
MDL number:
eCl@ss:
38191001
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99.95%
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 351-963-30
resistivity
9.96 μΩ-cm, 20°C
L × wall thickness
100 mm × 0.2 mm
O.D. × I.D.
2.0 mm × 1.6 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
density
12.02 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF50988358GF97172556GF67339963
Palladium tube, 100mm, outside diameter 2.0mm, inside diameter 1.6mm, wall thickness 0.2mm, as drawn, 99.95%
GF35196330
Palladium
Palladium foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99.99+%
GF50988358
Palladium
Palladium foil, 4mm disks, thickness 0.025mm, as rolled, 99.99+%
GF97172556
Palladium
Palladium foil, 8mm disks, thickness 0.03mm, as rolled, 99.95%
GF67339963
Palladium
description
tube, 100mm, outside diameter 2.0mm, inside diameter 1.6mm, wall thickness 0.2mm, as drawn, 99.95%
description
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99.99+%
description
foil, 4mm disks, thickness 0.025mm, as rolled, 99.99+%
description
foil, 8mm disks, thickness 0.03mm, as rolled, 99.95%
form
tubes
form
foil
form
foil
form
foil
assay
99.95%
assay
99.99%
assay
≥99.99%
assay
99.95%
manufacturer/tradename
Goodfellow 351-963-30
manufacturer/tradename
Goodfellow 509-883-58
manufacturer/tradename
Goodfellow 971-725-56
manufacturer/tradename
Goodfellow 673-399-63
density
12.02 g/cm3 (lit.)
density
12.02 g/cm3 (lit.)
density
12.02 g/cm3 (lit.)
density
12.02 g/cm3 (lit.)
bp
2970 °C (lit.)
bp
2970 °C (lit.)
bp
2970 °C (lit.)
bp
2970 °C (lit.)
resistivity
9.96 μΩ-cm, 20°C
resistivity
9.96 μΩ-cm, 20°C
resistivity
9.96 μΩ-cm, 20°C
resistivity
9.96 μΩ-cm, 20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palladium
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)