Przejdź do
GF42657150
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
100m wire, 0.30mm diameter, annealed
Synonim(y):
NI055135
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
11101711
eCl@ss:
38190701
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
wire
composition
Ni80Cr20
reaction suitability
core: chromium, core: nickel
manufacturer/tradename
Goodfellow 426-571-50
L × diam.
100 m × 0.30 mm
application(s)
metallization
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF44613323GF10672253GF34032259
description
100m wire, 0.30mm diameter, annealed
description
25m wire, 1.0mm diameter, hard
description
1000m wire, 0.05mm diameter, hard
description
2000m wire, 0.05mm diameter, hard
form
wire
form
wire
form
wire
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 426-571-50
manufacturer/tradename
Goodfellow 446-133-23
manufacturer/tradename
Goodfellow 106-722-53
manufacturer/tradename
Goodfellow 340-322-59
reaction suitability
core: chromium, core: nickel
reaction suitability
core: nickel, core: chromium
reaction suitability
core: chromium, core: nickel
reaction suitability
core: chromium, core: nickel
composition
Ni80Cr20
composition
Ni80Cr20
composition
Ni80Cr20
composition
Ni80Cr20
application(s)
metallization
application(s)
metallization
application(s)
metallization
application(s)
metallization
L × diam.
100 m × 0.30 mm
L × diam.
25 mm × 1.0 mm
L × diam.
1000 m × 0.05 mm
L × diam.
2000 m × 0.05 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)