Przejdź do
GF44475813
Niobium
foil, thickness 0.025 mm, 25 mm diameter, purity 99.9%
Synonim(y):
NB000301, Columbium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Nb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.91
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141730
MDL number:
eCl@ss:
38180501
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99.9%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 444-758-13
resistivity
13-16 μΩ-cm, 20°C
diam.
25 mm
thickness
0.025 mm
diameter
25 mm
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
density
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Nb]
InChI
1S/Nb
InChI key
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF40172600GF23685790GF54892930
Niobium foil, thickness 0.025 mm, 25 mm diameter, purity 99.9%
GF44475813
Niobium
Niobium rod, 100mm, diameter 42mm, annealed, 99.9%
GF40172600
Niobium
Niobium foil, thickness 0.006 mm, 25 mm diameter, purity 99.9%
GF23685790
Niobium
Niobium wire reel, 50m, diameter 0.5mm, annealed, 99.9%
GF54892930
Niobium
description
foil, thickness 0.025 mm, 25 mm diameter, purity 99.9%
description
rod, 100mm, diameter 42mm, annealed, 99.9%
description
foil, thickness 0.006 mm, 25 mm diameter, purity 99.9%
description
wire reel, 50m, diameter 0.5mm, annealed, 99.9%
form
foil
form
rod
form
foil
form
wire
assay
99.9%
assay
99.9%
assay
99.9%
assay
99.9%
manufacturer/tradename
Goodfellow 444-758-13
manufacturer/tradename
Goodfellow 401-726-00
manufacturer/tradename
Goodfellow 236-857-90
manufacturer/tradename
Goodfellow 548-929-30
resistivity
13-16 μΩ-cm, 20°C
resistivity
13-16 μΩ-cm, 20°C
resistivity
13-16 μΩ-cm, 20°C
resistivity
13-16 μΩ-cm, 20°C
density
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Niobium
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)