Przejdź do
GF52123788
Rhodium
wire, 1.0 mm diameter, length 0.025 m, purity 99.9%
Synonim(y):
RH005130
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Rh
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.91
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141738
MDL number:
eCl@ss:
38190901
5000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99.9%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 521-237-88
resistivity
4.33 μΩ-cm, 20°C
L
0.025 m
diameter
1.0 mm
bp
3727 °C (lit.)
mp
1966 °C (lit.)
density
12.41 g/cm3 (lit.)
application(s)
catalysts
SMILES string
[Rh]
InChI
1S/Rh
InChI key
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF74452316GF17496973GF27499045
Rhodium wire, 1.0 mm diameter, length 0.025 m, purity 99.9%
GF52123788
Rhodium
Rhodium wire reel, 0.05m, diameter 0.5mm, as drawn, 99.9%
GF74452316
Rhodium
Rhodium wire reel, 0.2m, diameter 0.5mm, as drawn, 99.9%
GF17496973
Rhodium
Rhodium wire reel, 0.1m, diameter 0.25mm, hard, 99.9%
GF27499045
Rhodium
description
wire, 1.0 mm diameter, length 0.025 m, purity 99.9%
description
wire reel, 0.05m, diameter 0.5mm, as drawn, 99.9%
description
wire reel, 0.2m, diameter 0.5mm, as drawn, 99.9%
description
wire reel, 0.1m, diameter 0.25mm, hard, 99.9%
form
wire
form
wire
form
wire
form
wire
assay
99.9%
assay
99.9%
assay
99.90%
assay
99.90%
manufacturer/tradename
Goodfellow 521-237-88
manufacturer/tradename
Goodfellow 744-523-16
manufacturer/tradename
Goodfellow 174-969-73
manufacturer/tradename
Goodfellow 274-990-45
bp
3727 °C (lit.)
bp
3727 °C (lit.)
bp
3727 °C (lit.)
bp
3727 °C (lit.)
mp
1966 °C (lit.)
mp
1966 °C (lit.)
mp
1966 °C (lit.)
mp
1966 °C (lit.)
density
12.41 g/cm3 (lit.)
density
12.41 g/cm3 (lit.)
density
12.41 g/cm3 (lit.)
density
12.41 g/cm3 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rhodium
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)