Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
assay
98.7%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 580-946-35
resistivity
185 μΩ-cm, 20°C
size × thickness
25x25 mm × 0.004 mm
bp
1962 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mn]
InChI
1S/Mn
InChI key
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.004mm, permanent polyester support, 98.7% | description rod, length 25 mm, 2.0 mm diameter, purity 99.5% | description foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.0025mm, permanent polyester support, 98.7% | description foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.015mm, permanent polyester support, 98.7% |
| form foil | form rod | form foil | form foil |
| assay 98.7% | assay 99.5% | assay 98.70% | assay ≥98.7% |
| manufacturer/tradename Goodfellow 580-946-35 | manufacturer/tradename Goodfellow 970-946-50 | manufacturer/tradename Goodfellow 288-845-49 | manufacturer/tradename Goodfellow 990-051-93 |
| bp 1962 °C (lit.) | bp 1962 °C (lit.) | bp 1962 °C (lit.) | bp 1962 °C (lit.) |
| mp 1244 °C (lit.) | mp 1244 °C (lit.) | mp 1244 °C (lit.) | mp 1244 °C (lit.) |
| resistivity 185 μΩ-cm, 20°C | resistivity 185 μΩ-cm, 20°C | resistivity 185 μΩ-cm, 20°C | resistivity 185 μΩ-cm, 20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Manganese
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?