Przejdź do
GF67166321
Stainless steel - AISI 304
foil, thickness 0.1 mm, Fe/Cr18%/Ni10%, diameter 25 mm, temper hard
Synonim(y):
FE220271
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
11171600
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
foil
composition
Fe72Cr18Ni10
reaction suitability
core: chromium, core: iron, core: nickel
manufacturer/tradename
Goodfellow 671-663-21
diam.
25 mm
thickness
0.1 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF84049869GF73251402GF18379952
description
foil, thickness 0.1 mm, Fe/Cr18%/Ni10%, diameter 25 mm, temper hard
description
foil, Fe/Cr18%/Ni10%, thickness 0.1 mm, diameter 6 mm, temper hard
description
foil, Fe/Cr18%/Ni10%, thickness 0.1 mm, size 100 × 100 mm, temper hard
description
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 0.1 mm, length 5 m, temper hard
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 671-663-21
manufacturer/tradename
Goodfellow 840-498-69
manufacturer/tradename
Goodfellow 732-514-02
manufacturer/tradename
Goodfellow 183-799-52
composition
Fe72Cr18Ni10
composition
Fe72Cr18Ni10
composition
Fe72Cr18Ni10
composition
Fe72Cr18Ni10
reaction suitability
core: iron, core: chromium, core: nickel
reaction suitability
core: chromium, core: nickel, core: iron
reaction suitability
core: nickel, core: iron, core: chromium
reaction suitability
core: iron, core: nickel, core: chromium
diam.
25 mm
diam.
6 mm
diam.
-
diam.
-
thickness
0.1 mm
thickness
0.1 mm
thickness
0.1 mm
thickness
0.1 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stainless steel - AISI 304
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)