Przejdź do
GF80791106
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
sheet, 150 x 150mm, 3.2mm thickness, annealed
Synonim(y):
FE043200
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
11101712
eCl@ss:
38190401
Aby zapytać o ten produkt GF80791106, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
foil
composition
Fe54Ni29Co17
reaction suitability
core: cobalt, core: iron, core: nickel
manufacturer/tradename
Goodfellow 807-911-06
size × thickness
150 x 150 mm × 3.2 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)