Przejdź do
GF81908488
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
500mm rod, 6.3mm diameter
Synonim(y):
NI057920
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
11101711
Aby zapytać o ten produkt GF81908488, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
rod
composition
Ni80Cr20
reaction suitability
core: chromium, core: nickel
manufacturer/tradename
Goodfellow 819-084-88
L × diam.
500 mm × 6.3 mm
application(s)
metallization
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)