Przejdź do
GF96886355
Alumina
bolt, size m6 x 10 mm, length 25 pcs, head style hexagonal
Synonim(y):
AL60BO61
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
31161620
eCl@ss:
38190401
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 25
manufacturer/tradename
Goodfellow 968-863-55
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF43225860GF26996833
Alumina bolt, size m6 x 10 mm, length 25 pcs, head style hexagonal
GF96886355
Alumina
Alumina Bolt, size m6 x 10 mm, length 10 pcs, head style hexagonal
GF43225860
Alumina
Alumina rod, 5.0 mm diameter, length 50 mm, purity 99%
GF26996833
Alumina
description
bolt, size m6 x 10 mm, length 25 pcs, head style hexagonal
description
Bolt, size m6 x 10 mm, length 10 pcs, head style hexagonal
description
rod, 5.0 mm diameter, length 50 mm, purity 99%
manufacturer/tradename
Goodfellow 968-863-55
manufacturer/tradename
Goodfellow 432-258-60
manufacturer/tradename
Goodfellow 269-968-33
packaging
pkg of 25
packaging
pkg of 10
packaging
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alumina
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)