GF97869964
Synonim(y):
AL623541
Właściwości
fabric
Goodfellow 978-699-64
2 m
25.4 mm
400 g, per meter squared
glass & ceramic
Opis
Pokaż różnice
1 of 1
Alumina/Silica/Boria
GF33746081
GF15982959
GF47218530
fabric, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, weight.m-2 -400g, length 2 m, weight 400 g, coil width 25.4 mm
fabric, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, weight.m-2 -400g, length 5 m, coil width 25.4 mm
fabric, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, weight.m-2 -400g, length 1 m, coil width 25.4 mm
fiber, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, tex number 680, length 10 m, number of filaments
fibers
Goodfellow 337-460-81
Goodfellow 159-829-59
Goodfellow 472-185-30
5 m
1 m
10 m
per meter squared, 400 g
400 gper meter squared
-
Explore all of our products under Alumina/Silica/Boria
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane kategorie
Oxides & Ceramics