Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
material
Borosilicate glass/PTFE , Gastight syringe
feature
autoclavable: no, model 1002, AccuDil (AD) end
manufacturer/tradename
Hamilton
parameter
20-50 °C temp. range (68-122 °F), 200 psig pressure
volume
2.5 mL
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description model, 1002, AccuDil (AD) end, volume 2.5 mL | description model, 1001, AccuDil (AD) end, volume 1 mL | description model, 1025, AccuDil (AD) end, volume 25 mL | description model, 1725, AccuDil (AD) end, volume 250 μL |
| material Borosilicate glass/PTFE , Gastight syringe | material Gastight syringe, Borosilicate glass/PTFE | material Borosilicate glass/PTFE , Gastight syringe | material Borosilicate glass/PTFE , Gastight syringe |
| volume 2.5 mL | volume 1 mL | volume 25 mL | volume 250 μL |
| manufacturer/tradename Hamilton | manufacturer/tradename Hamilton | manufacturer/tradename Hamilton | manufacturer/tradename Hamilton |
| parameter 200 psig pressure, 20-50 °C temp. range (68-122 °F) | parameter 200 psig pressure, 20-50 °C temp. range (68-122 °F) | parameter 200 psig pressure, 20-50 °C temp. range (68-122 °F) | parameter 500 psig pressure, 20-50 °C temp. range (68-122 °F) |
| feature autoclavable: no | feature autoclavable: no, model 1001, AccuDil (AD) end | feature autoclavable: no, model 1025, AccuDil (AD) end | feature autoclavable: no, model 1725, AccuDil (AD) end |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® instrument syringe, for Boehringer Mannheim instruments, ES600
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?