Przejdź do
P2139
Poly(ethylene glycol)
average MN 8,000, hydroxyl
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Polyethylene glycol, PEG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
324,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
555,00 zł
2 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H(OCH2CH2)nOH
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
324,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol), average mol wt 8,000, powder or flakes
Quality Segment
form
powder or flakes
mol wt
average mol wt 8,000
sustainability
Sustainability features
solubility
water: soluble (PEG is soluble in water approximately 630 mg/ml, 20 °C)
density
1.0845 g/mL at 70 °C, 1.0689 g/mL at 90 °C
Ω-end
hydroxyl
α-end
hydroxyl
greener alternative category
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. Polyethylene glycol (PEG) is a biodegradable polymer widely used in pharmaceuticals and cosmetics. Its non-toxic nature and versatility make it a sustainable choice, derived from renewable resources, contributing to greener product formulations. Click here for more information.
Polyethylene glycol (PEG) is a hydrophilic polymer. It can be easily synthesized by the anionic ring opening polymerization of ethylene oxide, into a range molecular weights and variety of end groups. When crosslinked into networks PEG can have high water content, forming “hydrogels”. PEG is a suitable material for biological applications because it does not trigger an immune response
Application
Poly (ethylene glycol) can be used in the formulation of the drug to improve its dissolution rate and oral bioavailability.
PEG can be used for the effective isolation of edible nanoparticles (ENPs) which have excellent anti-cancer and anti-inflammatory activities. PEG is a crowding agent and forms a net-like mesh in which nanovesicles are trapped and precipitated. For example, ginger-derived ENPs are isolated using a PEG-based method which is cost-effective compared to ultracentrifugation.
PEG can be used as a precursor to synthesize degradable hydrogels for the controlled release of hydrophilic and high molecular weight pharmaceuticals.
Features and Benefits
  • Highstructural flexibility
  • Biocompatibility
  • Amphiphilicity
  • Highhydration capacity
  • Devoidof any steric hindrance
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P301520245281210
description
average mol wt 8,000, powder or flakes
description
average mol wt 200
description
average Mv ~8,000, powder (crystalline)
description
average Mw 1,500
form
powder or flakes
form
liquid
form
powder (crystalline)
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
average mol wt 8,000
mol wt
average mol wt 200
mol wt
average Mv ~8,000
mol wt
average Mw 1,500
density
1.0845 g/mL at 70 °C, 1.0689 g/mL at 90 °C
density
-
density
1.27 g/mL at 25 °C
density
-
solubility
water: soluble (PEG is soluble in water approximately 630 mg/ml, 20 °C)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
greener alternative category
greener alternative category
-
greener alternative category
-
greener alternative category
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylene glycol)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?