Przejdź do
PL800GA-NEO-7
Plas-Labs replacement neoprene gloves
for 2 piece glove set, size 7 (for 8 in. ports)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 pair
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
737,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
46181504
Material:
neoprene
Feature:
reusable, for use with glove box sleeves
Packaging:
pack of 1 pair
737,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
neoprene
size
7 (for 8 in. ports)
feature
reusable, for use with glove box sleeves
packaging
pack of 1 pair
manufacturer/tradename
Plas-Labs 800GA-NEO-7
General description
Plas-Labs glovebox gloves are available as either one-piece or two-piece assemblies with interchangeable sleeves and gloves. This enables personnel to use the same glove box by changing the size or type of glove being used. Choose from four rubber types. Gloves are 15 mil thickness unless noted otherwise.
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.
  • White Hypalon® rubber for resistance to abrasion, oxidizing chemicals, ozone and UV light
  • Black neoprene rubber for chemical resistance
  • Black butyl rubber for highest impermeability to water vapor, gases, and toxic fluids
  • Green nitrile rubber for resistance to oil, fuel, and acids
  • Latex rubber for flexibility
Legal Information
Hypalon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)