Przejdź do
S205346
3-(4-CHLORO-BENZENESULFONYL)-PROPIONITRILE
AldrichCPR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25MG
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
613,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H8ClNO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.687
MDL number:
613,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Other Notes
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of rare and unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH'S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT AS-IS AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)