Przejdź do
SYNC182403
Synthware™ chromatography reservoir
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware C182403, Glass chromatography reservoir
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
392,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32039090
Manufacturer/tradename:
Synthware C182403
Capacity:
500 mL
Material:
colorless , glass
Sterility:
non-sterile
392,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
colorless , glass
joint
joint: ST/NS24/40
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C182403
capacity
500 mL
suitability
suitable for chromatography
General description
For flash chromatography.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNC182402SYNC414500SYNC373240
description
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
description
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
description
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
description
500 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 26.0 mm × 457 mm
capacity
500 mL
capacity
250 mL
capacity
500 mL
capacity
500 mL
manufacturer/tradename
Synthware C182403
manufacturer/tradename
Synthware C182402
manufacturer/tradename
Synthware C414500
manufacturer/tradename
Synthware C373240
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
material
glass , colorless
material
glass , colorless
material
glass , colorless
material
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
-
joint
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)