Przejdź do
SYNF214500
Synthware™ four-neck round-bottom flask with vertical side necks
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware F214250, 4-neck reaction flask
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
764,00 zł
649,40 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121804
eCl@ss:
32040501
Capacity:
500 mL
Material:
borosilicate glass flask, four-neck , round bottom
Joint:
center joint: ST/NS24/40, side joint: ST/NS24/40
Packaging:
pkg of 1 ea
649,40 zł
Cena katalogowa764,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
borosilicate glass flask, four-neck , round bottom
joint
center joint: ST/NS24/40, side joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F214500
capacity
500 mL
General description
With identical vertical side joints.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNF214250SYNF21841LSYNF218500
description
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
description
capacity 250 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
description
capacity 1,000 mL, center joint: ST/NS 29/42, side joint: ST/NS 24/40
description
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 29/42, side joint: ST/NS 29/42
manufacturer/tradename
Synthware F214500
manufacturer/tradename
Synthware F214250
manufacturer/tradename
Synthware F21841L
manufacturer/tradename
Synthware F218500
capacity
500 mL
capacity
250 mL
capacity
1,000 mL
capacity
500 mL
material
borosilicate glass flask, round bottom , four-neck
material
four-neck , round bottom , borosilicate glass flask
material
borosilicate glass flask, round bottom , four-neck
material
borosilicate glass flask, four-neck , round bottom
joint
center joint: ST/NS24/40, side joint: ST/NS24/40
joint
side joint: ST/NS24/40, center joint: ST/NS24/40
joint
center joint: ST/NS29/42, side joint: ST/NS24/40
joint
side joint: ST/NS29/42, center joint: ST/NS29/42
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)