Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 118,00 zł 100,30 zł |
Informacje o tej pozycji
100,30 zł
Cena katalogowa118,00 złZaoszczędź 15%material
borosilicate glass flask, pear-shaped , single-neck
joint
joint: ST/NS19/22
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F311925
capacity
25 mL, 25 mL
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 25 mL, joint: ST/NS 19/22 | description 25 mL, joint: ST/NS 24/40 | description 25 mL, joint: ST/NS 14/20 | description 250 mL, joint: ST/NS 14/20 |
| capacity 25 mL , 25 mL | capacity 25 mL , 25 mL | capacity 25 mL , 25 mL | capacity 250 mL, 250 mL |
| manufacturer/tradename Synthware F311925 | manufacturer/tradename Synthware F312425 | manufacturer/tradename Synthware F311425 | manufacturer/tradename Synthware F311250 |
| joint joint: ST/NS19/22 | joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS14/20 |
| material borosilicate glass flask, single-neck , pear-shaped | material borosilicate glass flask, single-neck , pear-shaped | material borosilicate glass flask, pear-shaped , single-neck | material single-neck , pear-shaped , borosilicate glass flask |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ recovery flask
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?