Przejdź do
SYNF894100
Synthware™ reaction tube with glass stopcock
100 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware F894100
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
508,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121700
eCl@ss:
32039090
Material:
colorless tube, glass tube
Sterility:
non-sterile
Feature:
graduations: no, Push fit
Packaging:
pack of 1 ea
508,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
colorless tube, glass tube
joint
joint: ST/NS24/40
sterility
non-sterile
feature
graduations: no, Push fit
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech F894100
capacity
100 mL , 100 mL
General description
With an outer joint and 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNF891100SYNF891425SYNF891450
description
100 mL, joint: ST/NS 24/40
description
100 mL, joint: ST/NS 14/20
description
25 mL, joint: ST/NS 14/20
description
50 mL, joint: ST/NS 14/20
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Kemtech F894100
manufacturer/tradename
Kemtech F891100
manufacturer/tradename
Synthware F891425
manufacturer/tradename
Kemtech F891450
capacity
100 mL, 100 mL
capacity
100 mL , 100 mL
capacity
25 mL, 25 mL
capacity
50 mL, 50 mL
material
glass tube, colorless tube
material
colorless tube, glass tube
material
glass tube, colorless tube
material
colorless tube, glass tube
feature
Push fit, graduations: no
feature
graduations: no, Push fit
feature
graduations: no, Push fit
feature
graduations: no, Push fit
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)