Przejdź do
Z232467
DURAN® Filter Funnel, Büchner, with Sintered Disc
50 mL capacity, 4 porosity, 1 EA
Synonim(y):
258520401
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41104900
Pore size:
10-16 μm nominal max pore size
Capacity:
50 mL
Disc diam.:
35 mm
Filter diam.:
35 mm
Manufacturer/tradename:
DURAN®, Schott
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
DURAN®, Schott
availability
not available in USA and Canada
capacity
50 mL
disc diam.
35 mm
filter diam.
35 mm
pore size
10-16 μm nominal max pore size
Legal Information
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z232440Z232475Z232459
description
50 mL capacity, 4 porosity, 1 EA
description
50 mL capacity, 2 porosity, 1 EA
description
50 mL capacity, 5 porosity, 1 EA
description
50 mL capacity, 3 porosity, 1 EA
manufacturer/tradename
Schott, DURAN®
manufacturer/tradename
DURAN®, Schott
manufacturer/tradename
Schott, DURAN®
manufacturer/tradename
Schott, DURAN®
availability
not available in USA and Canada
availability
not available in USA and Canada
availability
not available in USA and Canada
availability
not available in USA and Canada
filter diam.
35 mm
filter diam.
35 mm
filter diam.
35 mm
filter diam.
35 mm
capacity
50 mL
capacity
50 mL
capacity
50 mL
capacity
50 mL
disc diam.
35 mm
disc diam.
35 mm
disc diam.
35 mm
disc diam.
35 mm
pore size
10-16 μm nominal max pore size
pore size
40-100 μm nominal max pore size
pore size
1.0-1.6 μm nominal max pore size
pore size
16-40 μm nominal max pore size
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)