Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32150313
Material:
porcelain plate
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
porcelain plate
manufacturer/tradename
DURAN®, Schott
availability
not available in USA and Canada
I.D.
100 mm
General description
Perforated plate for vacuum desiccators.
Legal Information
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description porcelain plate, I.D. 100 mm | description porcelain plate, I.D. 250 mm | description metal plate, I.D. 200 mm | description porcelain plate, I.D. 200 mm |
| material porcelain plate | material porcelain plate | material metal plate | material porcelain plate |
| availability not available in USA and Canada | availability not available in USA and Canada | availability not available in USA and Canada | availability not available in USA and Canada |
| manufacturer/tradename DURAN®, Schott | manufacturer/tradename DURAN®, Schott | manufacturer/tradename Schott, DURAN® | manufacturer/tradename DURAN®, Schott |
| I.D. 100 mm | I.D. 250 mm | I.D. 200 mm | I.D. 200 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Duran® vacuum desiccator plate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?