Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócIupac Name
1-benzyl-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C11H11NO2/c13-10-6-7-11(14)12(10)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2
Klucz InChI
IONNJVQITCVNHK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry, room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2142-06-5.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2142-06-5.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?