Merck
AMBH9884D6F3
Ambeed, Inc.
5-Bromobenzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.11
Numer MDL:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Iupac Name
5-bromo-1-benzothiophene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5BrO2S/c10-5-1-2-8-6(3-5)7(4-13-8)9(11)12/h1-4H,(H,11,12)
Klucz InChI
DWQBOPASRUUSKR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7312-24-5.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/7312-24-5.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)