Merck
AMBH996F2BA0
Ambeed, Inc.
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-6-ol
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.14
Numer MDL:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-6-ol
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c9-5-3-6-7-1-2-8(6)4-5/h1-2,5,9H,3-4H2
Klucz InChI
OLXNUSXUUWAEGE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry, 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1378606-06-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1378606-06-4.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)