Merck
810339P
Avanti
Cyanine 3.5 free acid
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
3-(5-carboxypentyl)-1,1-dimethyl-2-((1E,3E)-3-(1,1,3-trimethyl-1,3-dihydro-2H-benzo[e]indol-2-ylidene)prop-1-en-1-yl)-1H-benzo[e]indol-3-ium chloride
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H41ClN2O2
Masa cząsteczkowa:
593.20
Kod UNSPSC:
12352211
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (810339P-10MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
fluorescencja
λex 585 nm; λem 610 nm
typ lipidu
fluorescent lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Cl-].CN1\C(=C\C=C\C2=[N+](CCCCCC(O)=O)c3ccc4ccccc4c3C2(C)C)C(C)(C)c2c1ccc1ccccc21
Opis ogólny
Cyanine 3.5, free acid is a near-infrared fluorescent probe that can be used to label biomolecules such as peptides.
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)