Merck
810353P
Avanti
Meso-Cl Cyanine 7 free acid
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-(5-carboxypentyl)-2-((E)-2-((E)-2-chloro-3-(2-((E)-1,3,3-trimethylindolin-2-ylidene)ethylidene)cyclohex-1-en-1-yl)vinyl)-3,3-dimethyl-3H-indol-1-ium chloride
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H44Cl2N2O2
Masa cząsteczkowa:
619.66
Kod UNSPSC:
12352212
NACRES:
NA.21
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (810353P-5MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
fluorescent lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Cl-].CN1\C(=C\C=C2/CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCCCC(O)=O)c4ccccc4C3(C)C)=C2Cl)C(C)(C)c2ccccc12
Zastosowanie
Lipids Research
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)