Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H36N2O7S
Masa cząsteczkowa:
604.71
Kod UNSPSC:
12352211
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócpochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (810397P-10MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
fluorescencja
λex 631 nm; λem 643 nm
typ lipidu
fluorescent lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[N+]1=C(\C=C2/C(O)=C(/C=C3/N(CCCCCC(O)=O)c4ccc(cc4C3(C)C)S([O-])(=O)=O)C2=O)C(C)(C)c2ccccc12
Opis ogólny
Squaraine probes feature a distinctive squaric acid derived aromatic ring which leaves the probe vulnerable to nucleophilic attack which destroys its fluorescent ability. This limitation has historically prevented these probes from being studied as much as other probes. However, recent advancements in their synthetic design has helped address these challenges and brought them to the forefront of fluorescent imaging. Squaraines are valued for their extremely intense absorption bands, good photoconductivity, excellent photostability, and high quantum yield.
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?