Przejdź do
857504P
Avanti
16:0-i15:0 PC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-Palmitoyl-(13-methylmyristoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
828,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H78NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
720.01
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
828,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
16:0-i15:0 PC, Avanti Research - A Croda Brand (857504P), powder
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 10 mg (857504P-10MG), pkg of 1 × 5 mg (857504P-5MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand (857504P)
lipid type
phospholipids
bacterial lipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCC(C)C)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C39H78NO8P/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-21-24-27-30-38(41)45-34-37(35-47-49(43,44)46-33-32-40(4,5)6)48-39(42)31-28-25-22-19-16-17-20-23-26-29-36(2)3/h36-37H,7-35H2,1-6H3/t37-/m1/s1
InChI key
GKOJJQSSOMSCPH-DIPNUNPCSA-N
General description
16:0-i15:0 phosphatidylcholine (PC) is an asymmetric saturated PC. Phosphatidylcholine (PC) is one of the major zwitterionic glycerophospholipids of the eukaryotic membranes. PC is synthesized in higher eukaryotes via two pathways namely the triple methylation of phosphatidylethanolamine and the cytidine diphosphate (CDP)-choline pathway. PC is a cylindrical shaped molecule.
Biochem/physiol Actions
16:0-i15:0 is used in the preparation of liposomes and large unilamellar vesicles. Phosphatidylcholine (PC) is essential for maintaining the structure and functions of the membrane. PC is the substrate for sphingomyelin synthesis. PC is the precursor for various second messenger like phosphatidic acid, lysophosphatidic acid, diacylglycerol. Biosynthesis of PC is essential for normal very low density lipoprotein secretion from hepatocytes. PC is the dominant phospholipid present in cancer and non-neoplastic tissues.
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857504P-5MG and 857504P-10MG)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
857503P850465P857501P
description
Avanti Research - A Croda Brand (857504P), powder
description
Avanti Research - A Croda Brand (857503P), powder
description
1-stearoyl-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
description
Avanti Research - A Croda Brand 857501P, powder
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand (857504P)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand (857503P)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand 850465P
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand 857501P
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
packaging
pkg of 1 × 5 mg (857504P-5MG), pkg of 1 × 10 mg (857504P-10MG)
packaging
pkg of 1 × 5 mg (857503P-5MG), pkg of 1 × 10 mg (857503P-10MG)
packaging
pkg of 1 × 500 mg (850465P-500mg), pkg of 1 × 200 mg (850465P-200mg), pkg of 1 × 25 mg (850465P-25mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (857501P-1mg)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)